Learn More
1,10-Décanediol, TRC
Code produit 30349970
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30349970 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349970 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD226340100G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,10-Decanediol
CAS 112-47-0
Formule moléculaire C10 H22 O2
Quantité 100 g
Synonyme 1,10-Decamethylene glycol, 1,10-Decamethylenediol, 1,10-Decyleneglycol, 1,10-Dihydroxydecane, Decamethylene glycol, Decamethylenediol, NSC 17165, Speziol C 10/2, α,ω-Decanediol
Formule InChI InChI=1S/C10H22O2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h11-12H,1-10H2
SMILES OCCCCCCCCCCO
Nom IUPAC Décane-1,10-diol
Poids moléculaire (g/mol) 174.28
Poids de la formule 174.162