Learn More
1,10-Diaminodecane, TRC
Code produit 30376852
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30376852 250 mg -
30376541 1 g -
30378933 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30376852 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD493628250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-25-3
Formule moléculaire C10H24N2
Poids moléculaire (g/mol) 172.31
Synonyme 1,10-Decamethylenediamine, 1,10-Decylenediamine, 1,10-Diamino-n-decane, 1,10-Diaminodecane, 1,6-Decanediamine, Decamethylenediamine, Fentamine HP 102, NCI 10400, NSC 10400
Nom IUPAC decane-1,10-diamine
SMILES NCCCCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,10-Diaminodecane
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2
Poids de la formule 172.1939