Learn More
1,10-dibromodécane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10386220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10386220 25 mL Flacon en verre 25mL
10132810 100 mL Flacon en verre 100mL
10617763 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10386220 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 112780250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4101-68-2 | C10H20Br2 | 300.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4101-68-2
Formule moléculaire C10H20Br2
Poids moléculaire (g/mol) 300.08
Numéro MDL MFCD00000222
Clé InChI GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo
CID PubChem 221483
Nom IUPAC 1,10-dibromodécane
SMILES BrCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 10-Dibromodecane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 25°C to 30°C
Couleur Beige à marron
Densité 1.3400g/mL
Point d’ébullition 160°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)10Br
Indice de réfraction 1.4912
Quantité 25 mL
Beilstein 01, I, 64
Gravité spécifique 1.34
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 300.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion