Learn More
1,10-diiododécane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419732
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419732 10 g 10g
11429732 50 g 50g
11439732 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419732 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10803.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16355-92-3 | C10H20I2 | 394.079 g/mol
1,10-Diiododecane is used as an alkylating agent in the synthesis of symmetrical and unsymmetrical bis-cryptophanes and as a crosslinking reagent for tetrabutylammonium polygalacturonic acid. it is also used to produce decane at temperature of 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,10-diiododécane est utilisé comme agent alkylant dans la synthèse de bis-cryptophanes symétriques et non symétriques et comme réactif de réticulation pour l’acide polygalacturonique tétrabutylammonium. Il est également utilisé pour produire du décane à la température de 20°C.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16355-92-3
Formule moléculaire C10H20I2
Poids moléculaire (g/mol) 394.079
Numéro MDL MFCD00001086
Clé InChI CKJCTZAIDVFHCX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 85378
Nom IUPAC 1,10-diiododécane
SMILES C(CCCCCI)CCCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,10-Diiododecane
Point de fusion 28°C to 32°C
Densité 2.35
Point d’ébullition 197°C to 200°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 10 g
Beilstein 1738614
Sensibilité Light sensitive
Synonyme decamethylene diiodide, decane, 1,10-diiodo, 1,10-diiododecan, pubchem3844, acmc-1btxk, decane,1,10-diiodo, 1,10-diiododecane
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 394.08
Pourcentage de pureté 97%