Learn More
1,10-Hydrate d’acide carboxylique de phénanthroline2,9, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448477 0.25 g 0.25g
11438477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18548.01
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 57709-61-2 | C14H8N2O4 | 268.23 g/mol
1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate is used to produce 1,10-phenanthroline-2,9-dicarbonyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1,10-phénanthroline-2,9-dicarboxylique hydraté est utilisé pour produire du chlorure de 1,10-phénanthroline-2,9-dicarbonyle.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants, les bases et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57709-61-2
Formule moléculaire C14H8N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 268.23
Numéro MDL MFCD00209670
Clé InChI FXSVCROWUPWXBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylicacid, 2,9-dicarboxy-1,10-phenanthroline, hydrate, acmc-20ap89, 1,10 phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid, pyridino 3,2-h quinoline-2,9-dicarboxylic acid
CID PubChem 7567134
SMILES OC(=O)C1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C=C3)C(O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate
Quantité 0.25 g
Nom IUPAC 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylate
Poids de la formule 268.23 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%