Learn More
1,10-Phénantholine-5,6-dione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15535186 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15535186 5 g 5g
15525186 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15535186 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456080050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 27318-90-7 | C12H6N2O2 | 210.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27318-90-7
Formule moléculaire C12H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.19
Numéro MDL MFCD00014473
Clé InChI KCALAFIVPCAXJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,10 phenanthroline-5,6-dione, 1 10-phenanthroline-5 6-dione 97, pyridino 3,2-h quinoline-5,6-dione, phen-5,6-dione, pubchem16755, acmc-209gwd, d0jh7c, phox31, ksc204s8l, 1,2-dione-based compound, 17
CID PubChem 72810
Nom IUPAC 1,10-phénanthroline-5,6-dione
SMILES O=C1C(=O)C2=CC=CN=C2C2=NC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Point de fusion 257.0°C to 258.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 210.19
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,10-Phenanthroline-5,6-dione