Learn More
1,10-Phénantholine-5,6-dione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15432088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15432088 250 mg 250mg
15412088 1 g 1g
15422088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15432088 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55747.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 27318-90-7 | C12H6N2O2 | 210.19 g/mol
1,10-Phenanthroline-5,6-dione is a Bifunctional quinone oxidant which, when used in conjunction with Zn2+ catalysts, is used to affect the aerobic oxidation of secondary amines to a variety of value added motifs, including indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,10-phénantholine-5,6-dione est un oxydant bifonctionnel de quinone qui, lorsqu’il est utilisé en conjonction avec des catalyseurs Zn2+, empêche l’oxydation aérobie des amines secondaires entraînant une variété de motifs à valeur ajoutée, y compris des indoles.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sombre. Conserver à l’écart des matériaux incompatibles tels que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27318-90-7
Formule moléculaire C12H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.19
Numéro MDL MFCD00014473
Clé InChI KCALAFIVPCAXJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,10 phenanthroline-5,6-dione, 1 10-phenanthroline-5 6-dione 97, pyridino 3,2-h quinoline-5,6-dione, phen-5,6-dione, pubchem16755, acmc-209gwd, d0jh7c, phox31, ksc204s8l, 1,2-dione-based compound, 17
CID PubChem 72810
Nom IUPAC 5,6-dihydro-1,10-phenanthroline-5,6-dione
SMILES O=C1C(=O)C2=CC=CN=C2C2=NC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Point de fusion 260°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 210.19
Pourcentage de pureté 98%