Learn More
1,10-Phénanthroline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471920 100 g 100g
11451920 5 g 5g
11461920 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471920 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13163.22
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 66-71-7 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
1,10-Phenanthroline, anhydrous is used as a chelating agent, used as bidendate nitrogen ligands in Heck type reactions as an alternative to phospine ligands. It is widely used as an indicator for alkyllithium reagents and an inhibitor of metallopeptidase enzymes. It is also used in the analysis formulations in end-user industries like food, beverage and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,10-phénanthroline est utilisée comme agent chélateur, utilisé comme ligands d’azote bidendate dans les réactions de type Heck comme alternative aux ligands de phosphine. Elle est largement utilisée comme indicateur pour les réactifs d’alkyllithium et inhibiteur des enzymes métallopeptidase. Elle est également utilisée dans les formulations d’analyse dans les industries d’utilisateurs finaux comme les aliments, les boissons et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’acétone et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-71-7
Formule moléculaire C12H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 180.21
Numéro MDL MFCD00011678
Clé InChI DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, .beta.-phenanthroline
CID PubChem 1318
ChEBI CHEBI:44975
Nom IUPAC 1,10-phénanthroline
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,10-Phenanthroline
Point de fusion 116°C to 119°C
Point d’ébullition >330°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 126461
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7214
Informations sur la solubilité Soluble in acetone and ethanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 180.21
Pourcentage de pureté 99%