Learn More
1,10-phénantholine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15294644 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15294644 500 g 500g
10695972 5 g 5g
10337620 25 g 25g
10337481 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15294644 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157535000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 66-71-7 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-71-7
Formule moléculaire C12H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 180.21
Numéro MDL MFCD00011678
Clé InChI DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, anhydrous, .beta.-phenanthroline
CID PubChem 1318
ChEBI CHEBI:44975
Nom IUPAC 1,10-phénanthroline
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 10-Phenanthroline
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 117.0°C to 120.0°C
Couleur Rose ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Quantité 500 g
Beilstein 23,227
Merck Index 15,7328
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and benzene
Poids de la formule 180.21
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,10-Phenanthroline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthroline