Description
5g, récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
| CAS | 5144-89-8 |
| Point de fusion | 97°C |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C12H10N2O |
| Numéro MDL | MFCD00149973 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate |
| Clé InChI | PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1,10-Phenanthroline monohydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenanthroline (1, 10), monohydrate, 1,10-Phenanthroline