Learn More
1,10-Phénanthroline Chlorhydrate monohydrate, 99,5 à 102 % (calcul sur la substance sèche), Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,10-Phenanthroline Hydrochloride Monohydrate |
| Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
| Point de fusion | 224 °C à 225 °C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 4007967 |
| Poids de la formule | 234,68g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99,5 à 102 % (calcul sur la substance sèche) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate