Learn More
1,10-phénanthroline monohydratée, 99+ %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10204800 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10204800 5 g Flacon en verre 5g
10091460 25 g Flacon en verre 25g
10184563 100 g Flacon en verre 100g
13448348 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10204800 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130130050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.30€
    41.65€ / 5g
    Économisez 6.65€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5144-89-8 , 66-71-7
Formule moléculaire C12H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.23
Numéro MDL MFCD00149973
Clé InChI PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 21226
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 10-Phenanthroline monohydrate
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 97.0°C to 101.0°C
Couleur Crème-blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 23,227
Merck Index 15,7328
Synonyme 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and benzene
Nom IUPAC 1,10-phénanthroline;hydrate
Poids de la formule 198.23
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline ressemblant à des aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,10-Phenanthroline monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthrolinemonohydrate