Learn More
1,10-Monohydrate de phénanthroline, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498106 50 g 50g
11488106 10 g 10g
11408116 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14140.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.42€
    225.65€ / 50g
    Économisez 50.77€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
1,10-Phenanthroline monohydrate is useful to study the DNA-protein interactions due to its nuclease activity. It is used as a redox indicator and reagent for spectrophotometric assay of silver. It acts as a chelating ligand for the determination of Fe, Pd and V. It also acts as a matrix metalloproteinase inhibitor. It is a photometric reagent for iron, which forms a red chelate with ferrous (iron II) ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monohydrate de 1,10-phénanthroline est utile pour étudier les interactions ADN-protéine en raison de son activité de nucléase. Il est utilisé comme indicateur redox et réactif pour le dosage par spectrophotométrie de l’argent. Il agit comme ligand chélateur pour la détermination du Fe, Pd et V. Il agit également comme inhibiteur de la métalloprotéinase matricielle. Il s’agit d’un réactif photométrique pour le fer, qui forme un chélate rouge avec un ion ferreux (fer II).
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’acétone et le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau et le benzène.
Remarques
Les solutions de travail du 1,10-phénantholine monohydrate peuvent se stabiliser pendant quelques jours à des températures réfrigérées. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5144-89-8
Formule moléculaire C12H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.23
Numéro MDL MFCD00149973
Clé InChI PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 21226
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,10-Phenanthroline monohydrate
Point de fusion 97°C to 101°C
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 4008096
Merck Index 14,7214
Synonyme 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetone and methanol. Slightly soluble in water and benzene.
Nom IUPAC hydrate de 1,10-phénanthroline
Poids de la formule 198.23 (180.21 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99%