Learn More
1,10-Phénanthroline monohydratée, réactif ACS
Code produit 10577172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10577172 1 g Flacon en verre 1g
10637381 5 g Flacon en verre 5g
10562564 25 g Flacon en verre 25g
10572564 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10577172 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 417120010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 5144-89-8 | C12H10N2O | 198,23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5144-89-8 , 66-71-7
Formule moléculaire C12H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.23
Numéro MDL MFCD00149973
Clé InChI PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 21226
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 10-Phenanthroline monohydrate
Point de fusion 97°C to 101°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 23, 227
Merck Index 15, 7328
Synonyme 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and benzene
Nom IUPAC 1,10-phénanthroline;hydrate
Poids de la formule 198.23
Qualité Réactif ACS
Forme physique Cristaux ressemblant à des aiguilles
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement