Learn More
1,10-Phénanthroline monohydratée, certifiée AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10498410 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon
Flacon en verre ambré
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10498410 1 g Flacon 1g
10171910 5 g Flacon en verre ambré 5g
11498952 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10498410 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/2200/43
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 5144-89-8
Formule moléculaire C12H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.23
Numéro MDL MFCD00149973
Clé InChI PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
CID PubChem 21226
Nom IUPAC 1,10-phénanthroline;hydrate
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Spécification
Point de fusion 97°C
Couleur Blanc
Conditionnement Flacon
Quantité 1 g
Poids de la formule 198.23g/mol
Forme physique Solide en poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,10-Phenanthroline monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenanthroline (1,10), monohydrate