Learn More
1,10-Monohydrate de monochlorhydrate de phénanthroline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467717
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467717 25 g 25g
11457717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16254.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18851-33-7 | C12H11ClN2O | 234.683 g/mol
1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate is used as an analytical reagent for colorimetric determination of iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monochlorhydrate de 1,10-phénanthroline monohydraté est utilisé comme réactif analytique pour la détermination colorimétrique du fer.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais et bien ventilé, à l’abri de l’air et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18851-33-7
Formule moléculaire C12H11ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 234.683
Numéro MDL MFCD00150061
Clé InChI NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
CID PubChem 2723715
Nom IUPAC 1,10-phénanthroline ; hydrate ; chlorhydrate
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
Point de fusion ∼225°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 4007967
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 234.68 (216.66 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%