Learn More
1,10-Phénanthroline, TRC
Code produit 30410057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410057 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410057 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2950401G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,10-Phenanthroline
CAS 66-71-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 H8 N2
Quantité 1 g
Synonyme 1,10-o-Phenanthroline, 11,10-Phenanthroline, 4,5-Diazaphenanthrene, Activ-8, NSC 203545, o-Phenanthroline, TS 20, TS 20 (amine), β-Phenanthroline
Formule InChI InChI=1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H
SMILES c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
Nom IUPAC 1,10-phénanthroline
Poids moléculaire (g/mol) 180.21
Poids de la formule 180.0687
Pourcentage de pureté >95