Learn More
1,11b-Dedihydrotetrabenazine, TRC
Code produit 30005127
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005127 10 mg 10mg
30009444 2.5 mg 2.50mg
30008649 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005127 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45360510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100322-43-8
Formule moléculaire C19H25NO3
Poids moléculaire (g/mol) 315.41
Synonyme 3,4,6,7-Tetrahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one, 3,4,6,7-Tetrahydro-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-2H-benzo[a]quinolizin-2-one;
SMILES O=C1C(CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,11b-Dedihydrotetrabenazine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H25NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-10,12,14H,5-7,11H2,1-4H3
Poids de la formule 315.1834