Learn More
1,12-Diaminododécane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316866
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11316866 5 g 5g
11326866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04258.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2783-17-7 | C12H28N2 | 200.37 g/mol
1,12-Diaminododecane is used for synthesis of medicinal drugs, polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,12-diaminododécane est utilisé pour la synthèse de médicaments, de polymères.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2783-17-7
Formule moléculaire C12H28N2
Poids moléculaire (g/mol) 200.37
Numéro MDL MFCD00008155
Clé InChI QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,12-diaminododecane, 1,12-dodecanediamine, dodecamethylenediamine, dodecyldiamine, 1,12-dodecamethylenediamine, 1,12-diamindodecane, 1,12'-dodecylenediamine, 1,12'-dodecamethylenediamine, unii-j3lm80w9nt, 1,12-dodecylenediamine
CID PubChem 17727
ChEBI CHEBI:49385
Nom IUPAC dodécane-1,12-diamine
SMILES C(CCCCCCN)CCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,12-Diaminododecane
Point de fusion 68°C to 72°C
Point d’éclair 155°C (311°F)
Formule linéaire H2N(CH2)12NH2
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 1742765
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol.
Poids de la formule 200.37
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,12-Diaminododecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,12-Dodecanediamine