Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Anneau d’étanchéité pour raccords 1/16 po graphite/Vespel™
Code produit 12756348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
1,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Conditionnement
12756348 1,6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12756348 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 072653
Expédition estimée: 10-12-2026
Fabriqué à partir de 15 % de graphite et 85 % de Vespel
  • Composite de graphite et de Vespel
  • Matériau mécanique robuste, dur, longue durée de vie
  • Assure une forte préhension avec la colonne capillaire
Spécification
Type Anneau d’étanchéité en Vespel graphite 1/16 po x 3,2 mm x 2 mm
Longueur (métrique) 2 mm
Largeur (métrique) 3,2 mm
Matériau 15 % graphite, 85 % Vespel
Diamètre (métrique) intérieur 1,6 mm