Learn More
1-(1H-imidazol-4-yl)éthanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(1H-imidazol-4-yl)ethanone |
| CAS | 61985-25-9 |
| Formule moléculaire | C5H6N2O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-(1H-Imidazol-5-yl)ethanone, 1-(1H-Imidazol-4-yl)ethanone, 4-Acetyl-1H-imidazole, 4-Acetylimidazole, 4-Methylcarbonylimidazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6N2O/c1-4(8)5-2-6-3-7-5/h2-3H,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(C1=CN=CN1)=O |
| Nom IUPAC | 1-(1H-imidazol-5-yl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 110.11 |
| Poids de la formule | 110.048 |