Learn More
1-(1H-Pyrazol-5-yl)éthan-1-one chlorhydrate, ≥95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(1H-pyrazol-5-yl)ethan-1-one hydrochloride |
| % min. CAS | 95.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 146.58 |
| Pourcentage de pureté | 95% |