Learn More
1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethan-1-one, 97%, Maybridge™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(1H-pyrrol-3-yl)ethan-1-one |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 109.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |