Learn More
1-[2-(2,4-Difluorophényl)-2,3-époxypropyl]-1H-1,2,4-triazole, TRC
Code produit 30010222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010222 1 g 1g
30005354 500 mg 500mg
30008127 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010222 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4460451G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86386-76-7
Formule moléculaire C11 H9 F2 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 237.21
Synonyme 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-(2,4-difluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl]-, 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-(2,4-difluorophenyl)oxiranyl]methyl]- (9CI), 1-[[2-(2,4-Difluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, 1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxypropyl]-1H-1,2,4-triazole, 1-[[2-(2,4-Difluorophenyl)oxiranyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, 2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxy-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane, 2-(2,4-Difluorophenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane, 1-[[(2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole
Nom IUPAC 1-[[2-(2,4-difluorophényl)oxyran-2-yl]méthyl]-1,2,4-triazole
SMILES Fc1ccc(c(F)c1)C2(Cn3cncn3)CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxypropyl]-1H-1,2,4-triazole
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H9F2N3O/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(5-17-11)4-16-7-14-6-15-16/h1-3,6-7H,4-5H2
Poids de la formule 237.0714