Learn More
1-[2-(2,5-diméthyl-1H-pyrrol-1-yl)éthyl]pipérazine, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10613603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10613603 250 mg 250mg
10223032 1 g 1g
10386564 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10613603 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00470CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 5059-36-9
Formule moléculaire C12H21N3
Poids moléculaire (g/mol) 207.32
Numéro MDL MFCD03407319
Clé InChI AUSXFRFXXDHSTC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 247631
Nom IUPAC 1-[2-(2,5-diméthyle-1H-pyrrol-1-yl)éthyl]piperazine
SMILES CC1=CC=C(C)N1CCN1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-ethyl-piperazine, 1-2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl ethyl piperazine, piperazine,1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl, 2-2,5-dimethylpyrrolyl ethyl piperazine, enamine_004518, piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl
Poids de la formule 207.32
Pourcentage de pureté 97%