Learn More
1,2,2,6,6-Pentaméthylpiperidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Pharmacological evaluation of the antagonism of nicotine's central effects by mecamylamine and pempidine where pempidine was found to increase the ED50 of nicotine (0.73 mg/kg) for depression of spontaneous activity in a dose-related manner. At a dose of 3 mg/kg, pempidine increased nicotine's ED50 4.7-fold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Évaluation pharmacologique de l′antagonisme des effets centraux de la nicotine par la mécamylamine et la pempidine où l’on a découvert que la pempidine augmentait la DE50 de la nicotine (0,73 mg/kg) pour la dépression de l’activité spontanée d’une manière liée à la dose. À une dose de 3 mg/kg, la pempidine a augmenté de 4,7 fois la DE50 de la nicotine.
Solubilité
Soluble dans le toluène et le diméthylformamide.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine |
| Densité | 0.858 |
| Point d’ébullition | 187°C to 188°C |
| Point d’éclair | 50°C (122°F) |
| Odeur | Amine-like |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN1992 |
| Beilstein | 103806 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Merck Index | 14,7080 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine