Learn More
1,2,2,6,6-Pentaméthylpipéridine, TRC
Code produit 30427086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427086 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427086 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP27178510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
CAS 79-55-0
Formule moléculaire C10H21N
Quantité 10 g
Synonyme 2,2,6,6,N-Pentamethylpiperidine, M&B 4486, N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine, N-Methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Pempidine, Pyrilene
Formule InChI InChI=1S/C10H21N/c1-9(2)7-6-8-10(3,4)11(9)5/h6-8H2,1-5H3
SMILES CN1C(C)(C)CCCC1(C)C
Nom IUPAC 1,2,2,6,6-pentaméthylpipéridine
Poids moléculaire (g/mol) 155.28
Poids de la formule 155.1674