Learn More
1,2,2,6,6-Pentaméthylpipéridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine |
| CAS | 79-55-0 |
| Formule moléculaire | C10H21N |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 2,2,6,6,N-Pentamethylpiperidine, M&B 4486, N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine, N-Methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Pempidine, Pyrilene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H21N/c1-9(2)7-6-8-10(3,4)11(9)5/h6-8H2,1-5H3 |
| SMILES | CN1C(C)(C)CCCC1(C)C |
| Nom IUPAC | 1,2,2,6,6-pentaméthylpipéridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 155.28 |
| Poids de la formule | 155.1674 |