Learn More
1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropanecarbonitrile, TRC
Code produit 30381307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381307 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381307 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44585850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropanecarbonitrile
CAS 862574-87-6
Formule moléculaire C11H7NO2F2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H7F2NO2/c12-11(13)15-8-2-1-7(5-9(8)16-11)10(6-14)3-4-10/h1-2,5H,3-4H2
SMILES FC1(F)Oc2ccc(cc2O1)C3(CC3)C#N
Nom IUPAC 1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-1-carbonate
Poids moléculaire (g/mol) 223.17
Poids de la formule 223.0445