Learn More
1-[2-(2-Hydroxyétoxy)éthyl]piperazine, TRC
Code produit 30005086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30005086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30005086 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9419105G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
CAS 13349-82-1
Formule moléculaire C8 H18 N2 O2
Quantité 5 g
Synonyme 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-[2-[(2-Hydroxyethyl)oxy]ethyl]piperazine, 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, N-Hydroxyethoxyethylpiperazine
Formule InChI InChI=1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
SMILES OCCOCCN1CCNCC1
Nom IUPAC 2-(2-pipérazine-1-yléthoxy)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 174.24
Poids de la formule 174.1368