Learn More
1,2,3-1H-Triazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10766062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10766062 1 g Flacon en verre 1g
10766252 5 g Flacon en verre 5g
11916581 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10766062 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 345480010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 288-36-8 | C2H3N3 | 69.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-36-8
Formule moléculaire C2H3N3
Poids moléculaire (g/mol) 69.07
Clé InChI QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
CID PubChem 67516
ChEBI CHEBI:35565
Nom IUPAC 2H-triazole
SMILES C1=NNN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2, 3-1H-Triazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 23.0°C to 25.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1920g/mL
Point d’ébullition 203.0°C (752.0 mmHg)
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4930 to 1.4960
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.192
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,diethyl ether,insoluble in n-pentane
Poids de la formule 69.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,3-1H-Triazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.