Learn More
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridine, TRC
Code produit 30421552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421552 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421552 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO14851350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridine
CAS 1658-08-8
Formule moléculaire C13H17N
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H17N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h9H,1-8H2
SMILES C1CCc2nc3CCCCc3cc2C1
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroacridine
Poids moléculaire (g/mol) 187.28
Poids de la formule 187.1361