Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4,6-penta-O-acétyl-alpha-D-mannopyranose, 98 %
Code produit 15418139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418139 25 g 25g
15408139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418139 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66685.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4163-65-9 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
α-D-Mannose pentaacetate is used for glycosylation in a study that assessed novel synthetic inhibitors of selectin-mediated cell adhesion. It has also been used in a study to investigate stereospecific entry to spiroketal glycosides using alkylidenecarbene C-H insertion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le α-D-mannose pentaacétate est utilisé pour la glycosylation dans une étude qui a évalué de nouveaux inhibiteurs synthétiques de l’adhérence cellulaire à médiation sélectine. Il a également été utilisé dans une étude pour analyser l’entrée stéréospécifique dans les glycosides spirocétaux à l’aide de l’insertion C-H par l’alkylidène carbène.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4163-65-9
Formule moléculaire C16H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 390.341
Numéro MDL MFCD00069798
Clé InChI LPTITAGPBXDDGR-OWYFMNJBSA-N
Synonyme a-d-mannose pentaacetate, alpha-d-mannose pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-mannopyranose, alpha-d-mannopyranose pentaacetate, 1-o,2-o,3-o,4-o,6-o-pentaacetyl-a-d-mannopyranose, man oac 5, a-d-mannosepentaacetate, pubchem22277, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-, a-d-mannopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-a-d-mannopyranose
CID PubChem 11741089
Nom IUPAC acétate de [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5,6-tétra-acétyloxyoxano-2-yl]méthyle
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alpha-D-mannopyranose
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform
Rotation optique +54° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 390.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre