Learn More
1,2,3,4,6-Penta-O-acétyl-alpha-D-mannopyranose, TRC
Code produit 30411284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411284 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411284 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP230105100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alpha-D-mannopyranose
CAS 4163-65-9
Formule moléculaire C16 H22 O11
Quantité 100 g
Synonyme α-D-Mannopyranose Pentaacetate, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl Acetate, NSC 51251
Formule InChI InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15+,16+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5,6-tétraacétoxytétrahydropyran-2-yl]acétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 390.34
Poids de la formule 390.1162