Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4,6-penta-O-acétyl-D-mannopyranose, 98 %
Code produit 15458559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458559 100 g 100g
15438559 5 g 5g
15448559 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458559 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66973.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 25941-03-1 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose is used for the preparation of glycopyranoside phosphates for the study of T-lymphocyte mediated inflammatory diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2,3,4,6-Penta-O-acétyl-D-mannopyranose est utilisé pour la préparation de phosphates glycopyranoside pour l’étude des maladies inflammatoires à médiation lymphocytaire.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’éther, l’acétate d’éthyle, le méthanol et le chloroforme.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez-le dans un endroit frais. Stocker à –20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25941-03-1
Formule moléculaire C16H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 390.341
Numéro MDL MFCD05864874
Clé InChI LPTITAGPBXDDGR-WHWZVRATSA-N
Synonyme 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-d-mannopyranose, d-mannopyranose pentaacetate, 3s,4s,5r,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 2r,3r,4s,5s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, mannopyranose pentaacetate, d-mannopyranose, pentaacetate, 1,2,3,4,6-pentaacetate d-mannopyranose, d-mannopyranose,1,2,3,4,6-pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-dmannopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha,beta-d-mannose
CID PubChem 11811209
Nom IUPAC Acétate de [(2R,3R,4S,5S)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxan-2-yl]méthyle
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Point de fusion 66°C to 72°C
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate,methanol,and chloroform.
Rotation optique +54° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 390.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre