Learn More
1,2,3,4,6-Penta-O-acétyl-D-mannopyranose, TRC
Code produit 30413553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30413553 25 g
30421670 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30413553 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP23010025G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25941-03-1
Formule moléculaire C16 H22 O11
Poids moléculaire (g/mol) 390.34
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5S)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxan-2-yl acacétate de méthyle
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15+,16?/m1/s1
Poids de la formule 390.1162