Learn More
1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-Bêta-D-glucopyranose >90 %, TRC
Code produit 30133411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133411 25 mg 25mg
30006068 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133411 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP27045025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14937-32-7
Formule moléculaire C41 H32 O26
Poids moléculaire (g/mol) 940.68
Synonyme β-D-Glucopyranose, 1,2,3,4,6-pentakis(3,4,5-trihydroxybenzoate), Gallic acid, pentaester with β-D-glucopyranose (6CI), Glucopyranose, pentagallate, β-D- (8CI), β-D-Glucopyranose, pentakis(3,4,5-trihydroxybenzoate) (9CI), 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranose, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranoside, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucose, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-glucopyranose, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloylglucose, 1,2,3,4,6-Pentagalloyl-β-D-glucopyranose, 1,2,3,4,6-Pentagalloyl-β-D-glucopyranoside, 1,2,3,4,6-Pentagalloyl-β-D-glucose, Gallotannin 15, Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranose, Penta-O-galloyl-β-D-glucose, Penta-O-galloylglucose, Pentagalloyl-D-glucose, β-1,2,3,4,6-Pentagalloylglucose
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétrakis[(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy]oxan-2-yl]méthyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES Oc1cc(cc(O)c1O)C(=O)OC[C@H]2O[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](OC(=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@@H](OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5)[C@@H]2OC(=O)c6cc(O)c(O)c(O)c6
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-beta-D-glucopyranose
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C41H32O26/c42-17-1-12(2-18(43)28(17)52)36(57)62-11-27-33(64-37(58)13-3-19(44)29(53)20(45)4-13)34(65-38(59)14-5-21(46)30(54)22(47)6-14)35(66-39(60)15-7-23(48)31(55)24(49)8-15)41(63-27)67-40(61)16-9-25(50)32(56)26(51)10-16/h1-10,27,33-35,41-56H,11H2/t27-,33-,34+,35-,41+/m1/s1
Poids de la formule 940.1182