Learn More
1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5-phenyl-2-norbornene, TRC
Code produit 30405117
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30405117 100 mg 100mg
30396301 50 mg 50mg
30391182 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30405117 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH290820100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17064-54-9
Formule moléculaire C13H8Cl6
Poids moléculaire (g/mol) 376.92
Synonyme 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5-phenyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Nom IUPAC (1R,4S)-1,2,3,4,7,7-hexachloro-5-phenylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C(C[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5-phenyl-2-norbornene
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H8Cl6/c14-9-10(15)12(17)8(7-4-2-1-3-5-7)6-11(9,16)13(12,18)19/h1-5,8H,6H2/t8?,11-,12+/m1/s1
Poids de la formule 373.8757