Learn More
Acide 1,2,3,4-butanétracarboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457957 500 g 500g
11447957 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11457957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16612.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1703-58-8 | C8H10O8 | 234.16 g/mol
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid is used as a cross linking agent to prepare cotton cellulose in order to improve anti-prilling and flame retardant properties. It is used as a spacer in the cross-linking of titania nanoparticles to cotton. Further, it is used as a nonformaldehyde durable press finishing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1,2,3,4-butanetracarboxylique est utilisé comme agent de réticulation pour préparer la cellulose de coton afin d’améliorer les propriétés anti-prilling et ignifuge. Il est utilisé comme une entretoise dans la réticulation des nanoparticules de titania au coton. De plus, il est utilisé comme agent de finition de presse durable non-formaldéhyde.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1703-58-8
Formule moléculaire C8H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 234.16
Numéro MDL MFCD00002722
Clé InChI GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid, butanetetracarboxylic acid, dsstox_cid_4670, dsstox_rid_77494, dsstox_gsid_24670, 1,2,3,4-butanetetracarboxylic, meso-1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid, acmc-20abw3, ksc176c1b, ggauuqhscnmcau-uhfffaoysa
CID PubChem 15560
Nom IUPAC Acide butane-1,2,3,4-tétracarboxylique
SMILES C(C(C(CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Point de fusion ∼190°C to 195°C (decomposition)
Quantité 500 g
Beilstein 1729167
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Poids de la formule 234.16
Pourcentage de pureté ≥98%