Learn More
1,2,3,4-Cyclobutanetétracarboxylique acide 1,2,3,4-Ester tétraméthylique, TRC
Code produit 30010244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010244 100 mg 100mg
30134573 250 mg 250mg
30010039 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010244 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC989408100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14495-41-1
Formule moléculaire C12 H16 O8
Poids moléculaire (g/mol) 288.25
Synonyme 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid, 1,2,3,4-tetramethyl ester, 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid, tetramethyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), Tetramethyl cyclobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate
Nom IUPAC tétraméthyle cyclobutane-1,2,3,4-tétracarboxylate
SMILES COC(=O)C1C(C(C1C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic Acid 1,2,3,4-Tetramethyl Ester
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H16O8/c1-17-9(13)5-6(10(14)18-2)8(12(16)20-4)7(5)11(15)19-3/h5-8H,1-4H3
Poids de la formule 288.0845
Pourcentage de pureté >95%