Learn More
Ester méthylique de l'acide 1,2,3,4-tétra-O-acétyl-β-D-glucuronique, TRC
Code produit 30410992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410992 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410992 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT28233510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester
CAS 7355-18-2
Formule moléculaire C15 H20 O11
Quantité 10 g
Synonyme 1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-B-D-Glucuronic Acid Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C15H20O11/c1-6(16)22-10-11(23-7(2)17)13(24-8(3)18)15(25-9(4)19)26-12(10)14(20)21-5/h10-13,15H,1-5H3/t10-,11-,12-,13+,15+/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nom IUPAC méthyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxane-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 376.31
Poids de la formule 376.1006