Learn More
1,2,3,4-Tétra-O-acétyl-L-fucopiranose, 90 %, TRC
Code produit 30424492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30424492 2 g
30419592 1 g
30418449 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30424492 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2792552G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24332-95-4
Formule moléculaire C14 H20 O9
Poids moléculaire (g/mol) 332.3
Synonyme 1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-L-Fucopyranose
Nom IUPAC [(2S,3R,4R,5S)-4,5,6-triacétyloxy-2-méthyloxan-3-yl] acétate
SMILES C[C@@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-L-fucopyranose
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C14H20O9/c1-6-11(20-7(2)15)12(21-8(3)16)13(22-9(4)17)14(19-6)23-10(5)18/h6,11-14H,1-5H3/t6-,11+,12+,13-,14?/m0/s1
Poids de la formule 332.1107