Learn More
1,2,3,4-Tétrahydro-1,2-diméthyl-4,6-isoquinoléinediol, TRC
Code produit 30424961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424961 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424961 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29348550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydro-1,2-dimethyl-4,6-isoquinolinediol
CAS 102830-16-0
Formule moléculaire C11 H15 N O2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-9-4-3-8(13)5-10(9)11(14)6-12(7)2/h3-5,7,11,13-14H,6H2,1-2H3
SMILES CC1N(C)CC(O)c2cc(O)ccc12
Nom IUPAC 1,2-diméthyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoléine-4,6-diol
Poids moléculaire (g/mol) 193.242
Poids de la formule 193.11