Learn More
1,2,3,4-tétrahydro-1,2-diméthyl-4,8-isoquinoléinediol, TRC
Product Code. 30419809
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Unit Size:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30419809 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30419809 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT2934902.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-tetrahydro-1,2-dimethyl-4,8-isoquinolinediol
CAS 102830-20-6
Formule moléculaire C11 H15 N O2
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-11-8(4-3-5-9(11)13)10(14)6-12(7)2/h3-5,7,10,13-14H,6H2,1-2H3
SMILES CC1N(C)CC(O)c2cccc(O)c12
Nom IUPAC 1,2-diméthyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoléine-4,8-diol
Poids moléculaire (g/mol) 193.242
Poids de la formule 193.11