Learn More
1,2,3,4-tétrahydro-1,2-diméthyl-4,8-isoquinoléinediol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,3,4-tetrahydro-1,2-dimethyl-4,8-isoquinolinediol |
| CAS | 102830-20-6 |
| Formule moléculaire | C11 H15 N O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-11-8(4-3-5-9(11)13)10(14)6-12(7)2/h3-5,7,10,13-14H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1N(C)CC(O)c2cccc(O)c12 |
| Nom IUPAC | 1,2-diméthyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoléine-4,8-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.242 |
| Poids de la formule | 193.11 |