Learn More
Acide 1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454827 250 mg 250mg
15444827 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32138.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1914-65-4 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid is a reagent used to produce protease inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphthoïque est utilisé en tant que matière première importante et en tant qu’intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. L’acide 1,2,3,4-tétrahydronaphthalène-1-carboxylique est un réactif utilisé pour produire des inhibiteurs de protéase.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1914-65-4
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.215
Numéro MDL MFCD02179127
Clé InChI VDLWTJCSPSUGOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralin-1-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-1-carboxylic acid, chembl81606, 1-tetralincarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalenecarboxylic acid, tetrahydronaphthoic acid
CID PubChem 12598146
Nom IUPAC Acide 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-carboxylique
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Point de fusion 82°C to 85°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,and chloroform.
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 98%