Learn More
1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphthique acide (TRC), TRC
Code produit 30134652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134652 10 g 10g
30009332 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134652 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29410510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1914-65-4
Formule moléculaire C11 H12 O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Synonyme 1-Naphthalenecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1-Naphthoic acid, 1,2,3,4-tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, (±)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid, 1,2,3,4-Tetrahydro-α-naphthoic acid, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1-Tetralincarboxylic acid
Nom IUPAC Acide 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCCc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)
Poids de la formule 176.0837