Learn More
1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10266180 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10266180 5 g Flacon en verre 5g
10711945 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10266180 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 175810050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2217-40-5 | C10H14ClN | 183.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2217-40-5
Formule moléculaire C10H14ClN
Poids moléculaire (g/mol) 183.68
Numéro MDL MFCD00001740
Clé InChI DETWFIUAXSWCIK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-aminotetralin, aminotetralin, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene, aminotetralin czech, tetrahydro-beta-naphthylamine, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, beta-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine
CID PubChem 18066
Nom IUPAC 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-aminium chloride
SMILES [Cl-].[NH3+]C1CCCC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 246.0°C to 247.0°C (714.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5625 to 1.5645
Quantité 5 g
Beilstein 12,12
Gravité spécifique 1.02
Poids de la formule 147.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide