Learn More
1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-napthol |
| CAS | 529-33-9 |
| Formule moléculaire | C10H20O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (RS)-1-Hydroxytetralin, (±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol, (±)-1-Tetralol, (±)-alpha-Tetralol1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenol, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol, 1-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-Hydroxytetralin, 1-Tetralol, NSC 5172alpha-Tetralol |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2 |
| SMILES | OC1CCCc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 1,2,3,4-tétrahydronaphtalén-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.2 |
| Poids de la formule | 148.0888 |