Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462799 1 g 1g
15472799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15462799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66652.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2954-50-9 | Molecular Formula: C10H13N | Molecular Weight: 147.221 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2954-50-9
Formule moléculaire C10H13N
Poids moléculaire (g/mol) 147.221
Numéro MDL MFCD00045577
Clé InChI LCGFVWKNXLRFIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthylamine, 2-aminotetralin, 2-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-2-ylamine, chembl30294, 2-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, 2-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 2-amino-tetralin, tetralin-2-amine
CID PubChem 34677
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-amine
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CC1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthylamine
Quantité 1 g
Beilstein 1102357
Poids de la formule 147.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide